Stampa…
1-Chloro-3-methylbutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0199-25ML C0199-500ML
TCIAC0199-25MLEA 35 EUR
TCIAC0199-25ML TCIAC0199-500ML
1-Chloro-3-methylbutane ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-3-methylbutane
Formula: C₅H₁₁Cl
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –104,4 °C
Densità: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16°C
MDL Number: MFCD00013693
CAS Number: 107-84-6
EINECS: 203-525-5
UN: 1107
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b52729e9963a7aee4fe67e1fac87807abb82e91&vid=d4ed7be4b00a62e0e96524c2cfdedf14cf282549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %