Stampa…
1-Chloro-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0207-25ML C0207-500ML
TCIAC0207-25MLEA 16 EUR
TCIAC0207-25ML TCIAC0207-500ML
1-Chloro-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
1-Chloro-2-methylpropane
Formula: C₄H₉Cl
Peso molecolare: 92,57 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: –131 °C
Densità: 0,8829 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000954
CAS Number: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1aa2ca8d1d572a521e5defbed9fb32093aaba04&vid=802a4f71aa6062c0b509660a2e5fa6bcb3e248e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %