Stampa…
1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
C0834-25ML C0834-5ML
TCIAC0834-25MLEA 205 EUR
TCIAC0834-25ML TCIAC0834-5ML
1-Chloro-2,2-dimethylpropane ≥96.0% (by GC)
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Formula: C₅H₁₁Cl
Peso molecolare: 106,6 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –8°C
MDL Number: MFCD00000941
CAS Number: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=209bf4d3439aca1c7721acc170b4b625ff96cdc8&vid=5612df9ec3f3bbe24aa2e4742395c811f5b0141f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %