Stampa…
Pentaerythrityl tetrachloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Pentaerythrityl Tetrachloride
P1295-25G P1295-5G
TCIAP1295-25GEA 187 EUR
TCIAP1295-25G TCIAP1295-5G
Pentaerythrityl tetrachloride ≥98.0% (by GC)
Pentaerythrityl tetrachloride
Formula: C₅H₈Cl₄
Peso molecolare: 209,93 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: 95 °C
Densità: 1,675 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000942
CAS Number: 3228-99-7
EINECS: 221-763-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c3d56beb4d8e2eff12aa42640cd4986a285ddfd&vid=e0076aa801cd8f0883ff15da71da0e1c606c04c7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity