Stampa…
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione
D1678-25G D1678-5G
TCIAD1678-25GEA 150 EUR
TCIAD1678-25G TCIAD1678-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione ≥97.0% (by GC)
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184,28 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: 28…30 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008848
CAS Number: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b06d364c6982ec8d6a2f33d55ba1f0ecb00482&vid=062f7422b84bf758005ffea4e484b6f3fc12d3c3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %