Stampa…
3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
H0471-25ML H0471-100ML
TCIAH0471-25MLEA 97 EUR
TCIAH0471-25ML TCIAH0471-100ML
3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥95.0% (by GC)
3-Hydroxy-3-methylbutanone
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Densità: 0,9595 g/cm³ (13 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004460
CAS Number: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&vid=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %