Stampa…
5-Metil-3-eptanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0335-25ML M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA 16 EUR
TCIAM0335-25ML TCIAM0335-500ML
5-Metil-3-eptanone ≥95.0% (by GC)
5-Metil-3-eptanone
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: –56,7 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009340
CAS Number: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e364fdcb88d138ad1c3aea621703f79f9515db&vid=a738e0eb97a2936de033f9e6db869a90f83c103c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %