Stampa…
5-Metil-2-esanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0087-25ML I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA 17 EUR
TCIAI0087-25ML TCIAI0087-500ML
5-Metil-2-esanone ≥98.0% (by GC)
5-Metil-2-esanone
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 144°C
Punto di fusione: –74°C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008950
CAS Number: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN: 2302
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf0b6d70c679f5901d6cc74ff38e3e9889ad641&vid=478a9be903db5124bc507fb2a29f65e402327706&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %