Stampa…
4-Metil-2-pentanone ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 26 EUR
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-Metil-2-pentanone ≥99.5% (by GC)
4-Metil-2-pentanone
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: -85°C
Densità: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008938
CAS Number: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %