Stampa…
3-Metilbutanone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
M0173-500ML M0173-25ML
TCIAM0173-500MLEA 51 EUR
TCIAM0173-500ML TCIAM0173-25ML
3-Metilbutanone ≥99.0% (by GC)
3-Metilbutanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,8046 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 1°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008919
CAS Number: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18594a1b6a256278082a061f68ff117faf045cd3&vid=82dadf2236a837df9b34ec3ccba504630ebd3a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %