3-Metil-2-pentanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 116°C Densità: 0,815 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12°C |
MDL Number:
MFCD00009336 CAS Number: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN: 1224 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |