Stampa…
2,6-Dimetil-4-eptanone ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Diisobutilchetone
D0733-25ML D0733-500ML
TCIAD0733-25MLEA 16 EUR
TCIAD0733-25ML TCIAD0733-500ML
2,6-Dimetil-4-eptanone ≥90.0% (by GC)
2,6-Dimetil-4-eptanone
Formula: C₉H₁₈O
Peso molecolare: 142,24 g/mol
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 50°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008940
CAS Number: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1157
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2e81831a4137d0aa35acb7d65a7fcc2ccd2003e&vid=a3500879269567c75b5b863c147209639451cee8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %