2,4-Dimetil-3-pentanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₄O Punto di ebollizione: 125°C Punto di fusione: –69 °C Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 18°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008918 CAS Number: 565-80-0 EINECS: 209-294-7 UN: 1224 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |