Stampa…
Isobutiraldeide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
I0101-25ML I0101-500ML
TCIAI0101-25MLEA 16 EUR
TCIAI0101-25ML TCIAI0101-500ML
Isobutiraldeide ≥98.0% (by GC)
Isobutiraldeide
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 65°C
Punto di fusione: -65°C
Densità: 0,794 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -25°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006980
CAS Number: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
UN: 2045
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b17243848bfb282438206002ebf0e5e5605aa&vid=c0ba3dca23c80f584ff2319e4de9f138f52806ae&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %