Stampa…
2-Ethylhexanal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0125-25ML E0125-500ML
TCIAE0125-25MLEA 16 EUR
TCIAE0125-25ML TCIAE0125-500ML
2-Ethylhexanal ≥95.0% (by GC)
2-Ethylhexanal
Formula: C₈H₁₆O
Peso molecolare: 128.21 g/mol
Punto di ebollizione: 163°C
Punto di fusione: –85°C
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006987
CAS Number: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN: 1191
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9a2c102a72c270e0f25062d4e94a19e9258717&vid=f044e945db72c9ce844ec9632af4fb4187b66491&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 8.0