Stampa…
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1859-25G B1859-500G
TCIAB1859-25GEA 16 EUR
TCIAB1859-25G TCIAB1859-500G
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
Formula: C₄H₈BrCl
Punto di ebollizione: 154°C
Densità: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000955
CAS Number: 6974-77-2
EINECS: 230-224-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3a21c995819e9317ce117aa8f9fa7a20f8ed5e7&vid=2a4fc4df76eb36d7d85c8bfe603e859d7b486ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %