Stampa…
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
B1490-25G B1490-5G
TCIAB1490-25GEA 270 EUR
TCIAB1490-25G TCIAB1490-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₁BrO
Peso molecolare: 179,06 g/mol
Punto di ebollizione: 188°C
Punto di fusione: 76 °C
Densità: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000206
CAS Number: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405b96205d6335d5b20644692b6edd41c40789f2&vid=24cda5f284e382cb9b0d3675f65e026d0a0bd963&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %