Stampa…

2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: tert-Butyl bromide

B0617-25G B0617-500G B0617-100G
TCIAB0617-25GEA 16 EUR
TCIAB0617-25G TCIAB0617-500G TCIAB0617-100G
2-Bromo-2-metilpropano ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000125
CAS Number: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01555
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2fe01ebf3232182c509714a1e11d2baa1df613&vid=439493afbc4b6168ee5298f58f5a94756148f08e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR