Stampa…
1-Bromo-3-metilbutano ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
I0504-25G I0504-500G
TCIAI0504-25GEA 43 EUR
TCIAI0504-25G TCIAI0504-500G
1-Bromo-3-metilbutano ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-metilbutano
Formula: C₅H₁₁Br
Punto di ebollizione: 121°C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000253
CAS Number: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN: 2341
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8f168b3bbc3a68053e11639b9b7fdc9be0d4f5&vid=fd58c834c7fb0e1e545428e130f2ede72df0a978&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %