Stampa…
1-Bromo-2-metilpropano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Isobutyl bromide
B0616-25G B0616-500G
TCIAB0616-25GEA 16 EUR
TCIAB0616-25G TCIAB0616-500G
1-Bromo-2-metilpropano ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Br
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Punto di fusione: –118 °C
Densità: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000217
CAS Number: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb4be8f3b27da56452ec3c8e10ffa6300be9667&vid=f45ddb86ad41289ee6ce7400a1baff8598c883b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %