Stampa…
Pentaerythrityl tetrabromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
P0752-25G P0752-5G
TCIAP0752-25GEA 158 EUR
TCIAP0752-25G TCIAP0752-5G
Pentaerythrityl tetrabromide ≥98.0% (by GC)
Pentaerythrityl tetrabromide
Formula: C₅H₈Br₄
Peso molecolare: 387,73 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 163 °C
Densità: 2,796 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000210
CAS Number: 3229-00-3
EINECS: 221-764-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27072073d3094a04be3fc039ac188c81206ff15&vid=5da4cd5db7285a2f044327745f733af0695a5b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Chloroform very faint turbidity