Stampa…
n-Undecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Undecane
U0002-25ML U0002-500ML
TCIAU0002-25MLEA 22 EUR
TCIAU0002-25ML TCIAU0002-500ML
n-Undecano ≥99.0% (by GC)
n-Undecano
Formula: H₃C(CH₂)₉CH₃
Peso molecolare: 156,31 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: -26°C
Densità: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008959
CAS Number: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1014deaaf2687d6625408b2436edb1969a1d8002&vid=3ee22267ed652ee43aef0635aed415c97e850914&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %