Stampa…
n-Tetradecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Tetradecane
T0079-25ML T0079-500ML
TCIAT0079-25MLEA 18 EUR
TCIAT0079-25ML TCIAT0079-500ML
n-Tetradecano ≥99.0% (by GC)
n-Tetradecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Peso molecolare: 198.39 g/mol
Punto di ebollizione: 253°C
Punto di fusione: 6°C
Flash Pt: 100°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008986
CAS Number: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed14fe66fa439f06579fe3d4632f6318aa316cbc&vid=7c7f28699b09d01b890be99628d285a2c0261a76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %