Stampa…
n-Ottano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0022-25ML O0022-500ML O0022-100ML
TCIAO0022-25MLEA 16 EUR
TCIAO0022-25ML TCIAO0022-500ML TCIAO0022-100ML
n-Ottano ≥97.0% (by GC)
n-Ottano
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₃
Peso molecolare: 114.23 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: –57°C
Flash Pt: 14°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009556
CAS Number: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06749
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20360300e7be4ae7980f2a9664833bfa5ae5fa34&vid=f5ef4e140aecafc40bd39dd984cb713ec16eaafc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %