Stampa…
cis-3-Hexene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (Z)-3-Hexene
H0398-1ML H0398-5ML
TCIAH0398-1MLEA 16 EUR
TCIAH0398-1ML TCIAH0398-5ML
cis-3-Hexene ≥97.0% (by GC)
cis-3-Hexene
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 67°C
Flash Pt: –25°C
MDL Number: MFCD00085300
CAS Number: 7642-09-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&vid=945f298052f6273824e22e5696174d7efe1100b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %