Stampa…
4'-Phenoxyacetophenone
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Phenoxyacetophenone
P1355-25G P1355-5G
TCIAP1355-25GEA 87 EUR
TCIAP1355-25G TCIAP1355-5G
4'-Phenoxyacetophenone
4'-Phenoxyacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di ebollizione: 325°C
Punto di fusione: 56 °C
MDL Number: MFCD00008744
CAS Number: 5031-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&vid=41e92b93ed57f5855218f54028e3345f2d55af76&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity