Stampa…

Propargyl amine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine, Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine

P0911-25ML P0911-5ML
TCIAP0911-25MLEA 127 EUR
TCIAP0911-25ML TCIAP0911-5ML
Propargyl amine ≥97.0% (by GC)
Propargyl amine
Formula: C₃H₅N
Peso molecolare: 55,08 g/mol
Punto di ebollizione: 84°C
Densità: 0,867 g/cm³ (16 °C)
Flash Pt: 6°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008198
CAS Number: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&vid=1efbedb74cd0e26464a7e8c2adb22ee46774a940&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR