Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1H,1H,6H,6H-Perfluoro-1,6-hexanediol, 1H,1H,6H,6H-Octafluoro-1,6-hexanediol
O0294-25G O0294-5G
TCIAO0294-25GEA 152 EUR
TCIAO0294-25G TCIAO0294-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Formula: C₆H₆F₈O₂
Peso molecolare: 262,1 g/mol
Punto di ebollizione: 135 - 136 °C (27 -rr)
Punto di fusione: 69 °C
MDL Number: MFCD00069087
CAS Number: 355-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&vid=4c204301f614fa9b6ce8d4a4491544a1e202868c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency