Stampa…
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
T1701-5G T1701-25G
TCIAT1701-5GEA 71 EUR
TCIAT1701-5G TCIAT1701-25G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol ≥95.0% (by GC)
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Formula: C₇H₃F₁₃O
Peso molecolare: 350,08 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
MDL Number: MFCD00042433
CAS Number: 375-82-6
EINECS: 206-796-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&vid=cbc66ffbb0e8e68096f434081f55746c4d0a16b3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %