Stampa…
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1123-100ML T1123-25ML T1123-5ML
TCIAT1123-100MLEA 248 EUR
TCIAT1123-100ML TCIAT1123-25ML TCIAT1123-5ML
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne ≥98.0% (by GC)
1-(Trimethylsilyl)-1-propyne
Formula: C₆H₁₂Si
Punto di ebollizione: 100°C
Densità: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -4°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009271
CAS Number: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&vid=6e68fc5abc6fa38b17cb3ee204d930a8ee8069e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %