Stampa…
1,11-Dodecadiene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0283-25ML D0283-5ML
TCIAD0283-25MLEA 592 EUR
TCIAD0283-25ML TCIAD0283-5ML
1,11-Dodecadiene ≥99.0% (by GC)
1,11-Dodecadiene
Formula: C₁₂H₂₂
Punto di ebollizione: 207°C
MDL Number: MFCD00048156
CAS Number: 5876-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&vid=9b484c9a909ce24f1323d7059a358b187ed60c28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %