Stampa…
n-Nonadecane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-nonadecane
N0282-25G N0282-400G
TCIAN0282-25GEA 44 EUR
TCIAN0282-25G TCIAN0282-400G
n-Nonadecane ≥99.0% (by GC)
n-Nonadecane
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Peso molecolare: 268,53 g/mol
Punto di ebollizione: 329,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32,5 °C
Densità: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009012
CAS Number: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2db320bb2a4d902c68309f42979e341972b27&vid=9857190c55df15efb7830be7421bed9f8956fc2e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency