Stampa…
n-Esadecano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Hexadecane, Cetane
H0066-25ML H0066-500ML H0066-100ML
TCIAH0066-25MLEA 17 EUR
TCIAH0066-25ML TCIAH0066-500ML TCIAH0066-100ML
n-Esadecano ≥98.0% (by GC)
n-Esadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Punto di ebollizione: 287°C
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 136°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008998
CAS Number: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa2d185a1c6a13f018320f97f02b86d5ea0e1a73&vid=603479a5e5d4c0545025c9c12ded75dac6e42d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %