Stampa…
n-eptadecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-heptadecane
H0023-25G H0023-250G
TCIAH0023-25GEA 22 EUR
TCIAH0023-25G TCIAH0023-250G
n-eptadecano ≥99.0% (by GC)
n-eptadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Peso molecolare: 240,47 g/mol
Punto di ebollizione: 303°C
Punto di fusione: 21,2 °C
Densità: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009002
CAS Number: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a787024ccab6ef8741b38dc7af5e5305560a1ec9&vid=a87ba43a2dfc918c550857f6fa911369bbd5049a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %