Stampa…
n-Dodecano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0968-25ML D0968-500ML
TCIAD0968-25MLEA 17 EUR
TCIAD0968-25ML TCIAD0968-500ML
n-Dodecano ≥99.0% (by GC)
n-Dodecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: –9,6 °C
Densità: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008969
CAS Number: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e254196243654888d269bc1b6c259b10528ba5ea&vid=99af814b1093e32775d674af8cc229acf20eef0e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %