Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0996-25G D0996-500G
TCIAD0996-25GEA 16 EUR
TCIAD0996-25G TCIAD0996-500G
Sodio dodecile solfato (SDS) ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Sodio dodecile solfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: 207°C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3af268a7380d51ba135b686612a8042cf953b348&vid=6ad5f4c94cb0bfebeeb0ae8c15566e9272a07b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 50.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 85.0 %
Average molecular weight 285 to 310