Stampa…
1,8-Octanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
O0374-5G O0374-1G
TCIAO0374-5GEA 76 EUR
TCIAO0374-5G TCIAO0374-1G
1,8-Octanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Octanedithiol
Formula: C₈H₁₈S₂
Peso molecolare: 178,36 g/mol
Punto di ebollizione: 269°C
Punto di fusione: 1°C
Densità: 0,9814 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00003574
CAS Number: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da53d1fa9e87183dd142de0c9a7e796c3ae9ff0&vid=4da330aca2139ee30aa75e29425994dc9c9bd513&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %