Stampa…
1,4-Butanedithiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0829-25ML B0829-5ML
TCIAB0829-25MLEA 71 EUR
TCIAB0829-25ML TCIAB0829-5ML
1,4-Butanedithiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Butanedithiol
Formula: C₄H₁₀S₂
Punto di ebollizione: 195°C
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004906
CAS Number: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6afcfc36feee3056f714a257de326c01b38dab&vid=a4d903dd46ee89bfb01ec14de6f97ae48010e15c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %