Stampa…
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dimercaptopropane
P0763-25ML P0763-100ML
TCIAP0763-25MLEA 52 EUR
TCIAP0763-25ML TCIAP0763-100ML
1,3-Propanedithiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Propanedithiol
Formula: C₃H₈S₂
Peso molecolare: 108,23 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: –79°C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004904
CAS Number: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&vid=45c4d1c5ffab5e8b33b5d2934d6355f4898842bc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %