Stampa…
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
E0032-25G E0032-500G E0032-100G
TCIAE0032-25GEA 22 EUR
TCIAE0032-25G TCIAE0032-500G TCIAE0032-100G
1,2-Ethanedithiol ≥99.0% (by GC)
1,2-Ethanedithiol
Formula: C₂H₆S₂
Peso molecolare: 94,2 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004892
CAS Number: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3336
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6257afcd312f382856807a7b4be209a0eb0be286&vid=7bc97f63b7b71ed1798c689524f7cde13d0f53b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %