Stampa…
2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
P0489-25ML P0489-500ML
TCIAP0489-25MLEA 16 EUR
TCIAP0489-25ML TCIAP0489-500ML
2-Propanethiol ≥96.0% (by GC)
2-Propanethiol
Formula: C₃H₈S
Peso molecolare: 76,16 g/mol
Punto di ebollizione: 53°C
Punto di fusione: -130°C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004863
CAS Number: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc3e7cfe064e57e46aff258bd872d87c3417de98&vid=7a352319a6242b4ce9ef5546f10d404e70d12cbd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %