Stampa…
2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 24 EUR
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
2-Butanethiol
Formula: C₄H₁₀S
Punto di ebollizione: 84°C
Punto di fusione: –165 °C
Densità: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –23°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004865
CAS Number: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %