Stampa…
1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
P0488-25ML P0488-500ML
TCIAP0488-25MLEA 30 EUR
TCIAP0488-25ML TCIAP0488-500ML
1-Propanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Propanethiol
Formula: C₃H₈S
Peso molecolare: 76,16 g/mol
Punto di ebollizione: 67 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –113 °C
Densità: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004900
CAS Number: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fed1ad239cf7e56cdd2d7766e0d69befab2d09&vid=deb969c63bcb5e117cc19cbb8d50a41ae9f6cf21&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %