Stampa…
1-Hexadecanethiol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0068-25ML H0068-500ML
TCIAH0068-25MLEA 16 EUR
TCIAH0068-25ML TCIAH0068-500ML
1-Hexadecanethiol ≥97.0% (by GC)
1-Hexadecanethiol
Formula: C₁₆H₃₄S
Punto di ebollizione: 189°C
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 0,8556 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011677
CAS Number: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ca9c63c8de4f3b0f0d5eba82de60b8c6ba79f7b&vid=3c9dc6e9b3b84d2a27a6fd1146e4bf8cb7a94254&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %