Stampa…
1-Heptanethiol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0029-10G H0029-25G
TCIAH0029-10GEA 47 EUR
TCIAH0029-10G TCIAH0029-25G
1-Heptanethiol ≥98.0% (by GC)
1-Heptanethiol
Formula: C₇H₁₆S
Punto di ebollizione: 177°C
Punto di fusione: -43°C
Densità: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004911
CAS Number: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
UN: 3336
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5267787e778bc7c9bdc700d8c0db05f8e6564708&vid=0e368eeb87125930457ec13c5a7a5a6b0d9c7322&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %