1-Dodecanetiolo ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₂H₂₆S Punto di ebollizione: 277°C Punto di fusione: -7°C Densità: 0,855 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 128°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004885 CAS Number: 112-55-0 EINECS: 203-984-1 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |