Stampa…
1-Decanethiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0016-25ML D0016-500ML D0016-100ML
TCIAD0016-25MLEA 20 EUR
TCIAD0016-25ML TCIAD0016-500ML TCIAD0016-100ML
1-Decanethiol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
1-Decanethiol
Formula: C₁₀H₂₂S
Punto di ebollizione: 241°C
Punto di fusione: –26°C
Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004884
CAS Number: 143-10-2
EINECS: 205-584-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=646dbda1e7d18f5600672003576b8ed57cc0e02a&vid=65ecfed5019befb2646dda0302d9e8818841f102&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %