Stampa…
1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0685-25ML B0685-500ML
TCIAB0685-25MLEA 16 EUR
TCIAB0685-25ML TCIAB0685-500ML
1-Butanethiol ≥97.0% (by GC)
1-Butanethiol
Formula: C₄H₁₀S
Punto di ebollizione: 98°C
Punto di fusione: –116 °C
Densità: 0,841 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004905
CAS Number: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4826331e606f1279e7632b1e68b1cc1265e8aa18&vid=9ac07aac2c82a1c11cae75bf8381d96604bf25c7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %