Stampa…
1,2,6-Esantriolo ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1,2,6-Trihydroxyhexane
H0104-25G H0104-500G
TCIAH0104-25GEA 29 EUR
TCIAH0104-25G TCIAH0104-500G
1,2,6-Esantriolo ≥96.0% (by GC)
1,2,6-Esantriolo
Formula: C₆H₁₄O₃
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 178°C
Flash Pt: 191°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002976
CAS Number: 106-69-4
EINECS: 203-424-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf8104ede056af342e9fc2a823e58cb1b9aeab70&vid=01789b82caca27c52efe3b0e42b1a70d64b65146&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %