2,4-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P0670-25G
P0670-500G
TCIAP0670-25GEA
49
EUR
TCIAP0670-25G
TCIAP0670-500G
2,4-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
2,4-Pentanediol
Formula:
C₅H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 198°C Punto di fusione: ∼53 °C Densità: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 101°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004549 CAS Number: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |